Learn More
Hydropéroxyde de cumyle, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11934761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11934761 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10728732 5 g Flacon en plastique 5g
10336451 250 g Flacon en plastique 250g
10219373 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11934761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 349960025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-15-9 , 98-82-8 , 617-94-7 , 98-86-2
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00002129
Clé InChI YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
CID PubChem 6629
ChEBI CHEBI:78673
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cumyl hydroperoxide
Note relative au nom 80%
Point de fusion -30.0°C
Densité 1.0600g/mL
Point d’éclair 83°C
Plage de pourcentage du dosage 80 to 85% (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5C(CH3)2OOH
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Nom IUPAC 2-phénylepropane-2-peroxol
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 80%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cumyl hydroperoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Peroxyde organique Type E et F
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide, Isopropylbenzene,Acetophenone