Learn More
Hydroperoxyde de cumyle, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hydroperoxyde de cumène utilisé dans la préparation des nanocapsules de polystyrène. Il agit comme agent de durcissement pour les résines de polyester et comme oxydant dans les réactions chimiques organiques. Il sert d’initiateur pour la polymérisation radicale, en particulier pour les monomères d’acrylate et de méthacrylate. Il sert également d’intermédiaire dans le processus de cumène pour le développement du phénol et de l’acétone à partir du benzène et du propène. De plus, il est utilisé comme réactif d’époxydation pour les alcools allyliques et les esters d’acides gras. Il est également utilisé pour préparer le méthylstyrène, l’acétophénone et l’alcool cumylique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Hydroperoxyde de cumène utilisé dans la préparation des nanocapsules de polystyrène.Il agit comme agent de durcissement pour les résines de polyester et comme oxydant dans les réactions chimiques organiques.Il sert d’initiateur pour la polymérisation radicale, en particulier pour les monomères d’acrylate et de méthacrylate.Il sert également d’intermédiaire dans le processus de cumène pour le développement du phénol et de l’acétone à partir du benzène et du propène.De plus, il est utilisé comme réactif d’époxydation pour les alcools allyliques et les esters d’acides gras.Il est également utilisé pour préparer le méthylstyrène, l’acétophénone et l’alcool cumylique.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’acétone, de l’éther, des esters, des hydrocarbures et des hydrocarbures chlorés.Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Incompatible avec les métaux en poudre, les matières organiques, les sels de métaux lourds, les sels métalliques, les matériaux combustibles, les acides, les alcalis, les agents réducteurs, la rouille, le charbon de bois, les amines, le cuivre, le plomb, le cobalt et les oxydes de cobalt.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cumene hydroperoxide |
| Point de fusion | -30°C |
| Densité | 1.03 |
| Point d’ébullition | 100°C to 102°C (8 mmHg) |
| Point d’éclair | 56°C (132°F) |
| Indice de réfraction | 1.524 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3109 |
| Beilstein | 1908117 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with alcohol,acetone,ether,esters,hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with water. |
| Afficher plus |