Learn More
Gosselin™ Cupule de 6 ml
Code produit 12612620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 ml
Conditionnement:
2400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12612620 6 ml 2400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12612620 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur GDIS03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00€
    186.17€ / 2400 pièces
    Économisez 143.83€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Cupule de 6 ml Gosselin™ pour Dispo-Cup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’échantillon Ionisé
Description 6 ml, PEBD naturel, diamètre extérieur de 25
À utiliser avec (application) Pour Dispo-Cup
À utiliser avec (équipement) Gobelet jetable
Capacité (métrique) 6 ml
Poids (impériale) 8,11 lb