Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de liquide à coupelle
Code produit 11945437 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Diamètre (métrique) externe:
55 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11945437 500 mL 1500 mm 80 mm -
11930018 100 mL 1000 mm 55 mm 1 pièce
11920018 100 mL 600 mm 55 mm -
11935437 500 mL 1000 mm 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11945437 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5030J1500
Expédition estimée: 15-01-2027
En acier inoxydable et pour l’échantillonnage de liquides et de suspensions. L’échantillonneur de liquide à coupelle Sampling Systems™ permet de prélever facilement des échantillons discrets à partir d’une hauteur dans le produit.
  • Structure en acier inoxydable 316L
  • Échantillonneur de liquide de point unique
Spécification
Type de produit Échantillonneur de liquide
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 500 mL
Diamètre (métrique) externe 80 mm
Longueur (métrique) 1500 mm