Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à coupelle
Code produit 11940018 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11940018 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11940018 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5030A1500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.88€
    332.94€ / 1 pièces
    Économisez 76.94€
    18% de réduction
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En acier inox 316. L’échantillonneur à coupelle permet de prélever facilement des échantillons discrets à partir de hauteurs connues dans le produit.
Caractéristiques principales :
  • Échantillonneur de liquide de point unique
  • Utilisation simple et facile
  • Toutes les pièces de contact du produit sont en acier inoxydable 316L
  • Différentes longueurs et tailles de coupelles disponibles
Fonctionnement :
  • Insérez l’échantillonneur à la profondeur requise.
  • Pincez la poignée pour pousser la coupelle à l’écart du couvercle, ce qui permet au liquide d’entrer dans la coupelle.
  • Une fois l’échantillon prélevé, relâchez la poignée et retirez-la du produit.
  • Pour vider l’échantillonneur, inclinez l’échantillonneur tout en appuyant sur la poignée ou dévissez la coupelle de prélèvement.
Spécification
Type de produit Échantillonneur à coupelle
Matériau Acier inoxydable (316)
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Réutilisable
Diamètre (métrique) externe 55 mm
Longueur (métrique) 1500 mm