Learn More
Cupferron, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15483137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16551.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 135-20-6 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cupferron
CAS 135-20-6
Point de fusion 154°C (decomposition)
Odeur Odorless
Formule moléculaire C6H9N3O2
Numéro MDL MFCD00078422
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,2622
Synonyme cupferron, copperone, azanyliumylidene n-nitroso-n-oxidoaniline
Clé InChI NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Azanium ; N-oxydo-N-phénylprotamide
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
CID PubChem 2724103
Poids de la formule 155.16
Pourcentage de pureté ≥97%