Learn More
Cupferron, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 11478133 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11478133 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/7720/48
Quantité Prix
1 74.25€ / 100g
10 59.40€ / 100g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 135-20-6
Point de fusion 150°C
Couleur Beige
Conditionnement Cuve en verre
Formule moléculaire C6H9N3O2
Numéro MDL MFCD00078422
Quantité 100 g
Clé InChI NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC N-nitroso-N-phenylhydroxylamine amine
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Poids de la formule 155.16g/mol
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cupferron
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.