Learn More
Cupferron, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15249636 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15249636 25 g 25g
10474121 100 g 100g
10128040 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15249636 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423600250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 135-20-6 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-20-6
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00078422
Clé InChI NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cupferron, copperone, azanyliumylidene n-nitroso-n-oxidoaniline
CID PubChem 2724103
Nom IUPAC Azanium ; N-oxydo-N-phénylprotamide
SMILES N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cupferron
Point de fusion 150.0°C to 155.0°C
Résidus d’allumage 0.05% max
Formule linéaire C6H4N(ONH4)NO
Quantité 25 g
Beilstein 16,I,395
Merck Index 15,2612
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Poids de la formule 155.16
Qualité Réactif ACS
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cupferron
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.