Learn More
Curcumin, MedChemExpress
Description
Curcumin shows inhibitory effects on NF-κB and MAPKs, and has diverse pharmacologic effects including anti-inflammatory, antioxidant, antiproliferative and antiangiogenic activities. Curcumin induces stabilization of Nrf2 protein through Keap1 cysteine modification.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Curcumin |
| CAS | 458-37-7 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H20O6 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Diferuloylmethane Natural Yellow 3 Turmeric yellow |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 120 mg/mL (325.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2.[(E)].[(E)] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 368.38 |
| Afficher plus |