Spécification
| CAS | 458-37-7 |
| Point de fusion | 183°C |
| Couleur | Orange |
| Conditionnement | Flacon |
| Formule moléculaire | C21H20O6 |
| Numéro MDL | 8365 |
| Quantité | 1 g |
| Densité de vapeur | 13 |
| Poids de la formule | 368.38g/mol |
| Forme physique | Solide en poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Curcumin
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.