Learn More
Curcumine, TRC
Code produit 17982075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982075 10 g 10g
17981045 50 mg 50mg
17964855 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17982075 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC83850010G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458-37-7
Formule moléculaire C21 H20 O6
Poids moléculaire (g/mol) 368.38
Synonyme 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (E,E)- (8CI), Curcumin (6CI), (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, (E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, (E,E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, BR 213, Biocurcumax, C Yellow 15, C.I. 75300, C.I. Natural Yellow 3, Colorant E 100, Curcuma, Curcumax, Curcumin I, Curcumin W, Curcumine, Cureit, Diferuloylmethane, E 100, E 100 (dye), Haidr, Halad, Haldar, Halud, INS 100i, Indian Saffron, Jianghuangsu, Kacha Haldi, Kiriyasu Oil Yellow U, Lipocurc, Longvida, Merita Earth, NSC 32982, NanoCurc, Natural Yellow 3, Natxtra, San-Ei Curcumine AL, San-Ei Gen Curcumine AL, Souchet, Terra Merita, Theracurmin, Theracurmin CR 011L, Turmeric, Turmeric (dye), Turmeric yellow, Ukon, Ukon (dye), Vacurin, Yellow Ginger, Yellow Root, Yo-Kin, trans,trans-Curcumin
Nom IUPAC (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Curcumin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
Poids de la formule 368.126
Pourcentage de pureté >95%