Learn More
Curdione, MedChemExpress
Code produit 16474817
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474817 50 mg
16408958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16474817 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0353
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Spécification
Nom chimique ou matériau Curdione
CAS 13657-68-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H24O2
Quantité 50 mg
Synonyme (+)-Curdione
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM)
SMILES O=C1C[C@@H](C(C)C)C(C/C(C)=C/CC[C@@H]1C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 236.35
Poids de la formule 236.35
Pourcentage de pureté 98.61%
Qualité Research
Forme physique Solid