Learn More
Micronova™ Housses irradiées CurtainCleaner™
BIOPHARMA
Code produit 12775705 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
14,25 x 2,5 in
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in)
Matériau:
Maille polyester lisse, Mousse d’uréthane
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Matériau Conditionnement
12775705 14,25 x 2,5 in Maille polyester lisse, Mousse d’uréthane -
11922465 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in) Maille polyester lisse, Mousse d’uréthane 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12775705 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CCSC612IR
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ces housses en polyester tricoté 100 % irradiées fonctionnent avec l'adaptateur Curtain Cleaner pour fournir une méthode simple de désinfection des rideaux à lanières de salles blanches en fixant le haut de la lanière et en la faisant glisser vers le bas, nettoyant ainsi efficacement les deux côtés à la fois.
Le Micronova Irradié CurtainCleaner™ Les housses de protection fonctionnent avec CurtainCleaner Adaptateur/Poignée (CCH-48) pour fournir une méthode simple et efficace de nettoyage des rideaux à lanières dans la salle blanche, sans avoir besoin d'une échelle ou d'un tabouret. Les housses se glissent sur les deux barres de 12 in qui se fixent au rideau en haut et glissent vers le bas pour appliquer ou « étaler » le produit nettoyant des deux côtés du rideau simultanément. Les housses sont disponibles en polyester tricoté 100 % lisse, avec deux options d'épaisseur. Les housses irradiées aux rayons gamma sont parfaites pour les zones aseptiques.
  • Les housses sont en polyester tricoté 100% sur une mousse épaisse
  • Elles nettoient les deux côtés des rideaux à bandes en même temps
  • Idéales pour le nettoyage et la désinfection
  • Les couvercles s'adaptent à deux pinces de barre de 12 in.
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavable
Informations sur la commande
Le poignée est vendue séparément (n° de cat. 10-041-766A).
Spécification
Dimensions 14,25 x 2,5 in
Type de produit Housse pour serpillière irradiée
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 14,25 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 36,2 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 6,4 cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des rideaux à bandes de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Maille polyester lisse, Mousse d’uréthane