Learn More
Micronova™ CurtainCleaner Tool™ et housses
Code produit 11992455 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Housse pour serpillère
Poignée et adaptateur de serpillière
Matériau:
Acier inoxydable électropoli (304)
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, 100 % polyester à maille lisse
Conditionnement:
1 pièce
12 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Matériau Conditionnement
11992455 Poignée et adaptateur de serpillière Acier inoxydable électropoli (304) 1 pièce
11912465 Housse pour serpillère Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, 100 % polyester à maille lisse 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11992455 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CCH48
 Article restreint
Expédition estimée: 01-04-2027
Serpillière en acier inox et à ressort qui fonctionne avec les housses en polyester tricoté pour nettoyer et désinfecter facilement les rideaux à bandes de salles blanches par fixation au niveau de la partie supérieure et glissement vers le bas, afin de n
Le Micronova CurtainCleaner ™ Tool, avec sa poignée, offre une méthode simple et efficace pour nettoyer les rideaux à bandes de salles blanches, sans avoir besoin d’une échelle ou d’un tabouret. La poignée en acier inox électropoli de 48 pouces (120 cm) comprend une structure en acier inox durable avec des pinces de 12 pouces. Avec l’ajout de différentes housses, l’outil pince efficacement le rideau au niveau de la partie supérieure et glisse vers le bas pour appliquer ou racler le produit nettoyant des deux côtés du rideau en même temps. Les housses sont disponibles en maille de polyester 100 %, avec deux choix d’épaisseur.
  • Pince simple pour nettoyer les rideaux à bandes en vinyle
  • Nettoie les deux côtés du rideau à bandes en même temps
  • Poignée et structure en acier inox électropoli
  • Poignée de 48 pouces avec pinces de 12 pouces
  • Les housses s’adaptent sur les pinces de 12 pouces
  • Les housses en polyester à maille lisse 100 % NovaPoly assurent une excellente dispersion des désinfectants
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavables
Informations sur la commande
Le poignée est vendue séparément (n° de cat. 10-041-766A).
Spécification
Dimensions 121,9 x 30,5 cm (48 x 12 in)
Type de produit Poignée et adaptateur de serpillière
Couleur Gris
Longueur (impériale) 48 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 121,9 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Système de nettoyage des rideaux pour micronova
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des rideaux à bandes de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Acier inoxydable électropoli (304)