Learn More
Fisherbrand™ Écrans de protection contre les rayons gamma à base incurvée
Code produit 12357177 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
450 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12357177 450 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12357177
Expédition estimée: 05-04-2027
Les écrans de protection contre les rayons gamma avec des angles de 45 degrés fixes et une base incurvée de différentes dimensions sont une solution idéale pour la protection contre les rayons gamma.
  • Offre une vision claire et non déformée, réduisant les effets lumineux et les ombres claires, en particulier lorsque l’utilisateur est en position assise
  • Protection contre les radiations Cleaver Scientific Protection contre les rayonnements gamma, écran fixe, angle de 45°, base incurvée, dimensions 450 mm (h) x 300 mm (l) x 150 mm (p)
Spécification
Type de produit Écran de protection contre les rayons gamma
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 450 mm
Épaisseur (métrique) 350 mm