Learn More
Fisherbrand™ Écrans de protection à base incurvée
Code produit 12377177 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
450 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12377177 450 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12377177
Expédition estimée: 05-04-2027
Écrans de protection anti-rayonnement gamma fournis en petite, moyenne et grande tailles avec base incurvée d’une profondeur de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate de 30 x 30 cm comme protection sous paillasse.
  • Gamma – Petit fixe 15° Angle – Base incurvée 30 x 45 cm
  • Disponible en petite, moyenne et grande tailles
  • Il est doté d'une base incurvée de 15 cm de profondeur pour une utilisation avec des plateaux de sécurité, ou d'une base plate de 30 x 30 cm pour une protection sous le plan de travail.
  • Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
Spécification
Type de produit Écran de protection contre les rayons gamma
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 450 mm
Épaisseur (métrique) 35 mm