Learn More
Usbeck™ Pinces courbes à pointe fine en acier nickelé
Code produit 10621452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Longueur (métrique):
130 mm
160 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Longueur (métrique)
10621452 1 pièce -
10360462 1 pièce 130 mm
10136961 1 pièce 160 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10621452 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 3063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.95€
    4.15€ / 1 pièces
    Économisez 0.80€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Prélever les spécimens à l'aide de pinces en acier nickelé. Usbeck™ Les pinces courbes à pointe fine en acier nickelé sont idéales pour la manipulation d'échantillons en laboratoire ou en milieu médical.
  • Incurvé
  • Points fins
  • Acier nickelé
Spécification
Matériau Acier nickelé
Longueur (métrique) 145 mm