Learn More
Fisherbrand™ Écrans de protection anti-rayonnement gamma incurvés
Code produit 12317197 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Angle de 15deg;
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
12317197 Angle de 15deg; 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12317197
Expédition estimée: 11-01-2027
15° Écran en forme de sablier incliné, idéal pour offrir une vision claire et sans distorsion et réduire les images lumineuses et les ombres.
  • Gamma – Bouclier en forme de sablier – Base incurvée 30 x 45 cm
  • 15° L'écran en forme de sablier incliné offre une vision claire et non déformée, réduisant les images lumineuses et les ombres.
  • Les côtés incurvés permettent à l’utilisateur d’accéder plus facilement à la zone centrale située derrière l’écran de protection
  • Disponible soit avec une base plate pour assurer la protection de la paillasse ou avec une base incurvée qui s’adapte facilement aux plateaux de sécurité
Spécification
Comprend Angle de 15deg;
Type de produit Écran de protection contre les rayons gamma