Learn More
Notrax Tapis antifatigue modulaire Cushion Ease Solid™ avec capacité de dissipation des décharges électriques
Code produit 17772208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 91 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17772208 91 x 91 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17772208 Fournisseur Notrax Code fournisseur 558S0033BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.27€
    147.83€ / 1 pièces
    Économisez 34.44€
    18% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Tapis antifatigue modulaire Cushion Ease Solid™ avec capacité de dissipation des décharges électriques - Avantage ergonomique produit par une plate-forme de travail de 19 mm d’épaisseur avec une surface de structure en galets antidérapante fermée po
  • Les dalles en caoutchouc à usage intensif de 91 x 91 cm peuvent être facilement assemblées pour couvrir de grandes zones ou des stations de travail individuelles, de mur à mur ou en îlots
  • Avantage ergonomique produit par une plate-forme de travail de 19 mm d’épaisseur avec une surface de structure en galets antidérapante fermée pour un confort anti-fatigue maximal dans les environnements industriels secs
  • Compatible avec les bordures MD Ramp System™ brevetées pour les solutions de bordures de sécurité intelligentes ; permet des angles intérieurs et extérieurs
  • Résistance au glissement R9 conforme à la norme DIN 51130
Spécification
Dimensions (L x l) 91 x 91 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm