Learn More
Notrax Tapis modulaire en nitrile FR avec capacité de dissipation des décharges électriques Cushion Ease Solid™
Code produit 17792248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 91 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17792248 91 x 91 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17792248 Fournisseur Notrax Code fournisseur 661S0033BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.01€
    284.45€ / 1 pièces
    Économisez 65.56€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Avantage ergonomique produit par une plateforme de travail de 19 mm d’épaisseur avec une surface de structure en galets antidérapante fermée pour un confort anti-fatigue maximal dans les environnements industriels secs.
  • Les dalles en caoutchouc à usage intensif de 91 x 91 cm peuvent être facilement assemblées pour couvrir de grandes zones ou des stations de travail individuelles, de mur à mur ou en îlots
  • Avantage ergonomique produit par une plate-forme de travail de 19 mm d’épaisseur avec une surface de structure en galets antidérapante fermée pour un confort anti-fatigue maximal dans les environnements industriels secs
  • Compatible avec les bordures MD Ramp System™ brevetées pour les solutions de bordures de sécurité intelligentes ; permet des angles intérieurs et extérieurs
  • Résistance au glissement R9 conforme à la norme DIN 51130
Spécification
Dimensions (L x l) 91 x 91 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Composé de caoutchouc nitrile avec propriétés de dissipation des décharges électrostatiques et ignifuges
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm