Learn More
Notrax Dalles en caoutchouc nitrile modulaire usage intensif Cushion Ease Solid™ FR
Code produit 17782248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 91 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17782248 91 x 91 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17782248 Fournisseur Notrax Code fournisseur 656SFR33BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.57€
    241.64€ / 1 pièces
    Économisez 56.93€
    19% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Avantage ergonomique produit par une plateforme de travail de 19 mm d’épaisseur avec une surface de structure en galets antidérapante fermée pour un confort anti-fatigue maximal dans les environnements industriels secs.
  • Les dalles en caoutchouc à usage intensif de 91 x 91 cm peuvent être facilement assemblées pour couvrir de grandes zones ou des stations de travail individuelles, de mur à mur ou en îlots
  • Avantage ergonomique produit par une plate-forme de travail de 19 mm d’épaisseur avec une surface de structure en galets antidérapante fermée pour un confort anti-fatigue maximal dans les environnements industriels secs
  • Compatible avec les bordures MD Ramp System™ brevetées pour les solutions de bordures de sécurité intelligentes ; permet des angles intérieurs et extérieurs
  • Résistance au glissement R9 conforme à la norme DIN 51130
Spécification
Dimensions (L x l) 91 x 91 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Composé de caoutchouc ignifuge nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm