Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue de plaque de diamant résistant aux huiles Cushion Flex™
Code produit 17752178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Noir / jaune
Noires / orange
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17752178 Noir 1 pièce
17762178 Noir / jaune 1 pièce
17772178 Noires / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17752178 Fournisseur Notrax Code fournisseur 489S002MBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.74€
    422.02€ / 1 pièces
    Économisez 100.72€
    19% de réduction
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Notrax Cushion Flex™ - La version résistante aux huiles de notre tapis anti-fatigue la plus vendue pour sa surface supérieure de plaque de diamant et son haut niveau de confort ergonomique dans les stations de travail dynamiques et statiques
  • La version résistante aux huiles de notre tapis anti-fatigue la plus vendue pour sa surface supérieure de plaque de diamant et son haut niveau de confort ergonomique dans les stations de travail dynamiques et statiques
  • A 12
  • La plate-forme de travail de 7 mm d’épaisseur offre une durabilité, un confort et une isolation maximum des sols durs et des vibrations
  • Le composé de caoutchouc nitrile à 100 % résiste à la plupart des huiles industrielles
  • Résistance au glissement R10 conforme aux normes DIN 51130 et à la règle BG BGR181
  • Les bords biseautés jaunes des quatre côtés minimisent les risques de trébuchement et sont conformes au code OSHA 1910-144
Spécification
Couleur Noir
Longueur (impériale) 6,9 pi
Longueur (métrique) 210 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm