Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue de plaque de diamant résistant aux huiles Cushion Flex™
Descripción
- La version résistante aux huiles de notre tapis anti-fatigue la plus vendue pour sa surface supérieure de plaque de diamant et son haut niveau de confort ergonomique dans les stations de travail dynamiques et statiques
- A 12
- La plate-forme de travail de 7 mm d’épaisseur offre une durabilité, un confort et une isolation maximum des sols durs et des vibrations
- Le composé de caoutchouc nitrile à 100 % résiste à la plupart des huiles industrielles
- Résistance au glissement R10 conforme aux normes DIN 51130 et à la règle BG BGR181
- Les bords biseautés jaunes des quatre côtés minimisent les risques de trébuchement et sont conformes au code OSHA 1910-144
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Noires / orange |
| Longueur (impériale) | 6,9 pi |
| Longueur (métrique) | 210 cm |
| Matériau | Caoutchouc en nitrile |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 91 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?