Learn More
Notrax Tapis de sol anti-fatigue Cushion Trax™ Meilleure vente
Description
- Le tapis anti-fatigue le plus vendu offre un avantage ergonomique : plate-forme de travail de 14 mm d’épaisseur composée d’une surface supérieure durable laminée sur une base en vinyle microcellulaire résistante pour une durabilité, un confort et une isolation maximum des sols durs et des vibrations
- Le modèle de plaque en diamant permet la traction tout en facilitant les torsions
- La conception et la composition du matériau en font la solution la plus polyvalente pour le soulagement de la fatigue dans des positions de travail statiques et dynamiques
- Résistance au glissement R10 conforme aux normes DIN 51130 et à la règle BG BGR181
- Testé et certifié par le National Floor Safety Institute (NFSI)
- Dotés d’un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le glissement du tapis
- Les bordures jaunes disponibles le long des côtés sont conformes au code OSHA 1910-144
- Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
- Technologie Unifusion™, conçue pour résister dans les environnements de travail les plus difficiles
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 150 x 91 cm |
| Couleur | Noir / jaune |
| Longueur (impériale) | 59 in |
| Longueur (métrique) | 150 cm |
| Matériau | PVC sur base en vinyle microcellulaire |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 91 cm |