Learn More
Notrax Tapis de sol anti-fatigue Cushion Trax™ Meilleure vente
Code produit 17782168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
300 x 91 cm
2 286 x 60 cm
2 286 x 91 cm
2 286 x 122 cm
2 286 x 152 cm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17782168 91 x 60 cm 1 pièce
17712178 150 x 91 cm 1 pièce
17742178 300 x 91 cm 1 pièce
17772158 2 286 x 60 cm 1 pièce
17702168 2 286 x 91 cm 1 pièce
17732168 2 286 x 122 cm 1 pièce
17752168 2 286 x 152 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17782168 Fournisseur Notrax Code fournisseur 479S0023YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.59€
    89.37€ / 1 pièces
    Économisez 20.22€
    18% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Tapis de sol anti-fatigue Notrax Cushion Trax™ le plus vendu offrant un avantage ergonomique : plate-forme de travail de 14 mm d’épaisseur composée d’une surface supérieure durable laminée sur une base en vinyle microcellulaire résistante pour une durabilité, un confort et une isolation maximum des sols durs et des vibrations
  • Le tapis anti-fatigue le plus vendu offre un avantage ergonomique : plate-forme de travail de 14 mm d’épaisseur composée d’une surface supérieure durable laminée sur une base en vinyle microcellulaire résistante pour une durabilité, un confort et une isolation maximum des sols durs et des vibrations
  • Le modèle de plaque en diamant permet la traction tout en facilitant les torsions
  • La conception et la composition du matériau en font la solution la plus polyvalente pour le soulagement de la fatigue dans des positions de travail statiques et dynamiques
  • Résistance au glissement R10 conforme aux normes DIN 51130 et à la règle BG BGR181
  • Testé et certifié par le National Floor Safety Institute (NFSI)
  • Dotés d’un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le glissement du tapis
  • Les bordures jaunes disponibles le long des côtés sont conformes au code OSHA 1910-144
  • Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
  • Technologie Unifusion™, conçue pour résister dans les environnements de travail les plus difficiles
Spécification
Dimensions (L x l) 91 x 60 cm
Couleur Noir / jaune
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau PVC sur base en vinyle microcellulaire
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm