Learn More
Paires sur mesure marquées / non marquées par fluorescence 5'
Code produit 15507290
Modifier l'affichage
Click to view available options
300,000 pmol
80,000 pmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15507290 80,000 pmol
15537290 300,000 pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15507290 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur 450059
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un oligo fluorescent marqué 5’ par un colorant et un complément non marqué sont fournis dans des tubes séparés.Choisissez parmi 6-FAM™, TET™, VIC®, HEX™, NED™ et PET™ comme marquages.Idéal pour l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR.Les oligos sont dessalés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Oligonucléotides
Longueur (métrique) 1,524 m
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C).
Méthode de purification Dessalée
Marqueur ou colorant 6-FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC
Primer Marqué / non marqué par fluorescence 5’
Quantité 80,000 picomoles⁄each