Learn More
Applied Biosystems™ Paires sur mesure marquées / non marquées par fluorescence 5'
Code produit 15537290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300,000 pmol⁄each
80,000 picomoles⁄each
Conditionnement:
300000pmol
80000pmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15537290 300,000 pmol⁄each 300000pmol
15507290 80,000 picomoles⁄each 80000pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15537290 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 450062
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A 5' fluorescent dye-labeled oligo and unlabeled complement are supplied in separate tubes. Choose among 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, and PET™ as labels.
Un oligo fluorescent marqué 5’ par un colorant et un complément non marqué sont fournis dans des tubes séparés.Choisissez parmi 6-FAM™, TET™, VIC®, HEX™, NED™ et PET™ comme marquages.Idéal pour l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR.Les oligos sont dessalés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Oligonucléotides
Longueur (métrique) 1,524 m
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C).
Méthode de purification Dessalée
Marqueur ou colorant 6-FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC
Primer Marqué / non marqué par fluorescence 5’
Quantité 300,000 pmol⁄each
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.