Learn More
Applied Biosystems™ Paires sur mesure marquées / non marquées par fluorescence 5'
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Un oligo fluorescent marqué 5’ par un colorant et un complément non marqué sont fournis dans des tubes séparés. Choisissez parmi 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ et PET™ comme marquages. Idéal pour l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR. Les oligos sont dessalés.
Spécification
Spécification
| Description | Di-Repeat + Tail sur mesure marquées / non marquées par 5’, 80000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, colorant rapporteur PET™ 5’, choix des balances livrées, ces produits peuvent être utilisés dans une variété d’applications |
| Type de produit | Di-Repeat + Tail sur mesure marquées / non marquées par 5’ |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Quantité | 80 000 pmol |
| À utiliser avec (application) | Analyse de fragments, études de l’expression génétique, génotypage, PCR |
| Forme | Livré en solution ou desséché |