Learn More
Applied Biosystems™ Paires d’amorces sur mesure marquées / non marquées par fluorescence (5’)
Code produit 15419192 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 pmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419192 10 000 pmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15419192 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 450056
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Paires sur mesure marquées / non marquées par fluorescence (5’)
Un oligo fluorescent marqué 5’ par un colorant et un complément non marqué sont fournis dans des tubes séparés. Choisissez parmi 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ et PET™ comme marquages. Idéal pour l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR. Les oligos sont dessalés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Paires sur mesure marquées / non marquées par fluorescence 5, 10000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, colorant rapporteur PET™ 5', durée de conservation de 12 mois, température de stockage de –20°C, purification dessalée, format en solution ou desséchée, à utiliser dans l’analyse des fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR
Type de produit Paires sur mesure marquées ou non marquées par fluorescence 5’
Tampon de stockage TE ou eau
Contenu et stockage -20°C
Primer Marquage 5’
Quantité 10 000 pmol
À utiliser avec (application) Analyse de fragments, études de l’expression génétique, génotypage, PCR
Forme En solution ou desséché