Learn More
Ambion™ Ambion™ personnalisé in vivo
Code produit 15581104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15581104 5 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15581104 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 4457297
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ambion™ personnalisé in vivo
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist™ pour conce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Custom Ambion™ in vivo, 5 nmol, solide, poudre, pureté de l’étalon, l’ARNi est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans une large gamme de types de cellules, utilisez notre générateur de pARNi personnalisé GeneAssist pour concevoir et commander un pARNi personnalisé
À utiliser avec (application) ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
Type de produit Ambion™ in vivo personnalisé
Pureté Étalon
Quantité 5 nmol
Forme Plein