Learn More
Ambion™ Ambion™ in vivo conçu sur mesure
Code produit 15571104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15571104 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15571104 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 4457296
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ambion™ in vivo conçu sur mesure
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist™ pour conce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Contenu et stockage Température ambiante
Description ARNic pré-conçu personnalisé in vivo Ambion™, 1 umol, solide, poudre, blanc, pureté standard, l’ARNi est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans une large gamme de types de cellules, utilisez notre générateur d’ARNic personnalisé GeneAssist pour concevoir et commander un ARNic personnalisé
À utiliser avec (application) ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
Type de produit ARNsi pré-conçu in vivo Custom Ambion™
Pureté Étalon
Quantité 1 µmol
Forme Plein