Learn More
Ambion™ Inhibiteur personnalisé de micro-ARN mirVana™
Code produit 15581124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
250nmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15581124 5 nmol 1 pièce
15551511 5 nmol -
15501134 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15581124 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 4464086
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Inhibiteur personnalisé de micro-ARN mirVana™
Les inhibiteurs de Mirna sont de petites molécules d’ARN à simple brin chimiquement modifiées, conçues pour inhiber spécifiquement les miARN endogènes dans le but d’une analyse fonctionnelle via une régulation descendante. Utilisez notre générateur de flux de travail GeneAssist™ miRNA pour concevoir des mimiques et des inhibiteurs pour n’importe quelle séquence de miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Inhibiteur de micro-ARN mirVana personnalisé, 5 nmol, Effets hors-cible les plus faibles et Potence la plus élevée, Molécules d’ARN à simple brin, petites et modifiées chimiquement conçues pour inhiber spécifiquement les micro-ARN endogènes aux fins de l’
Type de produit Inhibiteur de micro-ARN à façon mirVana
Quantité 5 nmol