Learn More
Invitrogen™ Inhibiteur personnalisé de micro-ARN mirVana™
Code produit 15591124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15591124 20 nmol 1 pièce
15561511 20 nmol -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15591124 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4464087
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les inhibiteurs du micro-ARN sont de petites molécules d’ARN à simple brin chimiquement modifiées, conçues pour inhiber spécifiquement les micro-ARN endogènes dans le but d’une analyse fonctionnelle via une régulation descendante.
Utilisez notre générateur de flux de travail GeneAssist™ miRNA pour concevoir des mimiques et des inhibiteurs pour n’importe quelle séquence de micro-ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
RNAi Type miARN
Type de produit miARN
Quantité 20 nmol