Learn More
Applied Biosystems™ Custom Plus TaqMan™ RNA Assay, FAM
Code produit 15511084 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
L (2900 reactions), made to order
M (750 reactions), made to order
S (360 reactions), made to order
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
60 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15511084 L (2900 reactions), made to order 60 pièces
15501084 M (750 reactions), made to order 20 pièces
15471955 S (360 reactions), made to order 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15511084 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4441118
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Dosage d’ARN Custom Plus TaqMan™, SM
Les dosages d’expression TaqMan™ personnalisés sont la version personnalisée de nos dosages TaqMan™ de nucléase en temps réel de PCR 5’ préconçus pour la quantification relative de l’expression d’ARN. Fournissez-nous une séquence cible ou soumettez des séquences d’amorces/sondes de votre propre conception à l’aide de notre outil de conception de dosages personnalisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 60X
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces).
Conserver entre -15 et -25°C.
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Gamme de produits TaqMan
Quantité L (2900 reactions), made to order
Conditions d’expédition Température ambiante
Nbre de réactions 2900 reactions, made to order