Learn More
Ambion™ Précurseurs de miARN sur mesure Pre-miR™
Code produit 10417114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
Température ambiante
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage Conditionnement
10417114 Température ambiante 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10417114 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur AM17101
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Précurseurs de miARN sur mesure Pre-miR™
Les molécules précurseurs de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN à double brin, chimiquement modifiées et conçues pour imiter les micro-ARN matures endogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Précurseurs de miARN sur mesure Anti-Mir™, 20 nmol, poudre, les molécules précurseurs de miARN sont de petites molécules d’ARN bicaténaire modifiées chimiquement conçues pour mimer le miARN mature endogène.
Type de produit Précurseur de miARN Anti-miR™ personnalisé
Quantité 20 nmol