Learn More
Applied Biosystems™ Groupes PreAmp personnalisés
Code produit 15594354 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
POOL PREAMP MICRO-ARN personnalisé (192 A)
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15594354 POOL PREAMP MICRO-ARN personnalisé (192 A) 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15594354 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4478258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    309.40€ / 1mL
    Économisez 166.60€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Les conceptions de dosage de micro-ARN personnalisées peuvent contenir de 12 à 380 dosages et de 1 à 8 échantillons sur chaque conception de dosage.
Dix formats sont proposés, disponibles uniquement avec la conception de cartes microfluidiques. Utilisez des pools PreAmp personnalisés pour les échantillons avec des quantités limitées de micro-ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Pool d’amorces de dosage, -20 C
Description POOL PREAMP MICRO-ARN personnalisé (192 A)
Format 192 array card format
RNAi Type miARN
Type de produit miARN
Quantité 1 ml