Learn More
Groupes PreAmp personnalisés
Code produit 15574344 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
96A
96B
Format 12
Format 16
Format 24
Format 32
Format 384
Format 48
Format 64
Conditionnement:
1mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
15574344 96B 1mL
15504344 Format 12 1mL
15514344 Format 16 1mL
15524344 Format 24 1mL
15534344 Format 32 1mL
15544344 Format 48 1mL
15554344 Format 64 1mL
15564344 96A 1mL
15504364 Format 384 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15574344 Fournisseur ABI Applied Biosystems Code fournisseur 4459662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    309.40€ / 1mL
    Économisez 166.60€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Groupes PreAmp personnalisés
Les conceptions d’array micro-ARN personnalisées peuvent contenir 12 à 380 dosages et 1 à 8 échantillons sur chaque conception d’array. Dix formats sont proposés, disponibles uniquement avec la conception de cartes microfluidiques. Utilisez des pools PreA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Coutume TaqMan™ Pool de préamplification de miRNA
Format 96B
Contenu et stockage Température ambiante
Nbre d’échantillons 1 à 8
Quantité 1 mL