Learn More
Custom Primer
Code produit 10358349
Code produit 10358349 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur 11732054
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole.
Utilisez cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 nmol à 10 µmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inversées, HPLC ou PAGE).