Learn More
Invitrogen™ Custom Primer
Code produit 10674583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10674583 10 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10674583 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10629061
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Utilisez cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3 pi et 5 pi, à des échelles allant de 25 nmole à 10 μmole.
Utilisez cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3 pi et 5 pi, à des échelles allant de 25 nmole à 10 µmole. Sélectionnez la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phase normale ou inverse, HPLC ou PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 nmol