Learn More
Invitrogen™ Amorce personnalisée, amorces de mélange (mise en commun)
Description
Utiliser cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 à 10 μmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inve
Spécification
Spécification
| Description | Amorces de mélange, 25 nmol |
| Type de produit | Amorces de mélange |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Quantité | 25 nmol |