Learn More
Ambion™ ARN personnalisé, 5' Alexa Fluor™ 488
Code produit 10246633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
ARN 5’ Alexa 488
SIRNA 5’ Alexa 488
Quantité:
20 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité unitSize
10246633 SIRNA 5’ Alexa 488 5 nmol 1 pièce
10428863 ARN 5’ Alexa 488 5 nmol 1 pièce
10583644 SIRNA 5’ Alexa 488 20 nmol 1 pièce
10554794 ARN 5’ Alexa 488 20 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10246633 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur A10427
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ARN personnalisé, 5' Alexa Fluor™ 488
Utilisez cet outil pour commander rapidement et facilement l’ARNsi Stealth RNAi™ validé par essai au banc, l’ARNsi Stealth Select RNAi™ prêt à l’emploi, les Duopacks vectoriels de micro-ARN validé BLOCK-iT™ Pol II miR avec essai au banc, testés sur paillasse et le BLOCK-iT™ miR RNAi Select prêt à cloner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description SIRNA 5' Alexa 488, 5 nmol, Effets hors cible les plus faibles et puissance la plus élevée, petites molécules d'ARN simple brin chimiquement modifiées conçues pour inhiber spécifiquement les miARN endogènes à des fins d'analyse fonctionnelle par régulation négative
Type de produit SIRNA 5’ Alexa 488
Quantité 5 nmol