Learn More
Ambion™ ARN personnalisé, 5' PHO
Code produit 10053483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
80 nmol
Conditionnement:
20nmol
80nmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10053483 20 nmol 20nmol
10053723 80 nmol 80nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10053483 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 10660068
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ARN personnalisé, 5' PHO
Utilisez cet outil pour commander rapidement et facilement l’ARNsi Stealth RNAi™ validé par essai au banc, l’ARNsi Stealth Select RNAi™ prêt à l’emploi, les Duopacks vectoriels de micro-ARN validé BLOCK-iT™ Pol II miR avec essai au banc, testés sur paillasse et le BLOCK-iT™ miR RNAi Select prêt à cloner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ARN 5' PHO, 20 nmol, effets hors cible les plus faibles et puissance la plus élevée, petites molécules d'ARN simple brin chimiquement modifiées conçues pour inhiber spécifiquement les miARN endogènes à des fins d'analyse fonctionnelle par régulation négative
Type de produit ARN 5' PHO
Quantité 20 nmol