Learn More
Ambion™ ARN à façon
Code produit 12037626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
ARN
ARN DSL In vivo
ARN in vivo
Quantité:
1 μmol
1,7 μmol
100 nmol
20 nmol
5 nmol
80 nmol
Conditionnement:
1 UMOL
1 pièce
20nmol
80nmol
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
12037626 ARN 20 nmol 20nmol
10789534 ARN 80 nmol 80nmol
10206252 ARN 1 μmol 1 UMOL
10164322 ARN 1,7 μmol 1 pièce
10584414 ARN in vivo 20 nmol 1 pièce
10647353 ARN in vivo 5 nmol 1 pièce
10308323 ARN DSL In vivo 100 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12037626 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 10620000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
ARN à façon
En utilisant notre technologie primée BLOCK-iT™ RNAi Designer vous permet de concevoir des solutions personnalisées. BLOCK-iT™ Séquences d'ARNsi pour une inhibition efficace et spécifique de l'expression génique dans tout organisme. Pour une spécificité et une stabilité accrues de la cible dans le sérum, Stealth RNAi™ La chimie de l'ARNi est disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Block-iT™ Concepteur d'ARNi, 20 nmol, Pour Stealth RNAi™ , Inhibition spécifique de l'expression génique, spécificité accrue de la cible
Type de produit ARN
Quantité 20 nmol