Learn More
Ambion™ ARN personnalisé, furtif, HPLC
Code produit 10164353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
HPLC pour l’ARN Stealth
RNA HPLC In-vivo
Quantité:
20 nmol
5 nmol
500 nmol
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité unitSize
10164353 HPLC pour l’ARN Stealth 20 nmol 1 pièce
10523054 RNA HPLC In-vivo 20 nmol 1 pièce
10328033 HPLC pour l’ARN Stealth 500 nmol 1 pièce
10667923 RNA HPLC In-vivo 500 nmol 1 pièce
10522504 HPLC pour l’ARN Stealth 5 nmol 1 pièce
10174283 RNA HPLC In-vivo 5 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10164353 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 100001871
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ARN personnalisé, furtif, HPLC
Utilisez cet outil pour commander rapidement et facilement l’ARNsi Stealth RNAi™ validé par essai au banc, l’ARNsi Stealth Select RNAi™ prêt à l’emploi, les Duopacks vectoriels de micro-ARN validé BLOCK-iT™ Pol II miR avec essai au banc, testés sur paillasse et le BLOCK-iT™ miR RNAi Select prêt à cloner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description HPLC d'ARN furtif, 20 nmol, effets hors cible minimaux et puissance maximale, petites molécules d'ARN simple brin chimiquement modifiées conçues pour inhiber spécifiquement les microARN endogènes à des fins d'analyse fonctionnelle par régulation négative
Type de produit HPLC pour l’ARN Stealth
Pureté HPLC
Quantité 20 nmol