Learn More
Invitrogen™ siARN de sélection personnalisé
Descrizione
Les ARNsi personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des « overhangs ») sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique d’un large éventail de types de cellules. Ces ARNsi offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.
Specifica
Specifica
| Contenu et stockage | Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Al recibirlos, guarde los ARNi en un congelador sin escarcha a una temperatura igual o inferior a – 20 °C |
| RNAi Type | siARN |
| Gamme de produits | Silencer Select, Ambion |
| Type de produit | ARNsi |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 1 μmol |