Learn More
Ambion™ SiARN de sélection personnalisé, prêt à l’emploi in vivo
Description
Les ARNsi personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des « overhangs ») sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique d’un large éventail de types de cellules. Ces ARNsi offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Description | ARNic de sélection personnalisé prêt à l’emploi in vivo, 250 nmol, idéal pour réduire l’expression des gènes afin d’étudier la fonction des protéines dans une large gamme de types de cellules, ces ARNic offrent une grande efficacité de la réduction et des |
| À utiliser avec (application) | Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules |
| Type de produit | ARNsi Ready Custom Select in vivo |
| Quantité | 250 nmol |