Learn More
Ambion™ SiARN de sélection personnalisé, prêt à l’emploi in vivo
Descripción
Les ARNsi personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des « overhangs ») sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique d’un large éventail de types de cellules. Ces ARNsi offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Description | ARNsi personnalisé prêt pour une utilisation in μvivo, 1 mol, idéal pour inhiber l'expression génique afin d'étudier la fonction des protéines dans une large gamme de types cellulaires. Ces ARNsi offrent une efficacité et une spécificité d'inhibition élevées. |
| À utiliser avec (application) | Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules |
| Type de produit | ARNsi Ready Custom Select in vivo |
| Quantité | 1 μmol |