Learn More
SiARN de sélection personnalisé, prêt à l’emploi in vivo
Code produit 15531064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μmol
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15531064 10 μmol 1 pièce
15591471 10 μmol -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15531064 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur 4404008
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
ARNic de sélection personnalisé, prêt à l’emploi in vivo
  • Les ARNsi personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des « overhangs ») sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique d’un large éventail de types de cellules.
  • Ces ARNsi offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient des ARNsi lyophilisés et de l’eau exempte de nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les ARNsi dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à –20°C
RNAi Type siARN
Gamme de produits Silencer Select, Ambion
Type de produit ARNsi
Quantité 10 μmol