Learn More
Invitrogen™ siARN personnalisé Silencer™
Code produit 15571064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
ARNsi HPLC personnalisé, 250 nmol
ARNsi personnalisé, 10 umol
ARNsi personnalisé, 20 nmol
ARNsi personnalisé, 250 nmol
Conditionnement:
1 pièce
20nmol
250nmol
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15571064 ARNsi HPLC personnalisé, 250 nmol 250nmol
15531481 ARNsi HPLC personnalisé, 250 nmol 1 pièce
15531144 ARNsi personnalisé, 20 nmol 20nmol
15511154 ARNsi personnalisé, 250 nmol 250nmol
15531154 ARNsi personnalisé, 10 umol -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15571064 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4404015
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules.
Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist™ pour concevoir et commander un siARN personnalisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. Les oligonucléotides séchés sont expédiés à température ambiante.
Description ARNsi HPLC personnalisé, 250 nmol
RNAi Type siARN
Gamme de produits Ambion™, Silencer™ Select
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 250 nmol