Learn More
Ambion™ siARN personnalisé Silencer™
Description
RNA interference (RNAi) is the best way to effectively knock down gene expression to study protein function in a wide range of cell types. Use our GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Description | ARNsi personnalisé, 20 nmol, pureté FAM, l’ARNi dégrade efficacement l’expression génétique pour étudier la fonction protéique dans plusieurs types de cellules. Utilisez notre générateur d’ARNsi personnalisé GeneAssist pour concevoir et commander un ARNsi |
| À utiliser avec (application) | ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi |
| Type de produit | ARNsi adaptés |
| Pureté | FAM |
| Quantité | 20 nmol |